1-Brom-2-chlorethan
Lieferant: Restek
Synonyme: Ethylene chlorobromide
30469-3 30469-5
REST30469-3EA 0 EUR
REST30469-3 REST30469-5
1-Brom-2-chlorethan
1-Bromo-2-chloroethane
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 143,41 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III