1-Brom-2-chlorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylene chlorobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232750-250G 232750-5G
SIAL232750-250GEA 99.1 EUR
SIAL232750-250G SIAL232750-5G
1-Brom-2-chlorethan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-chloroethane
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 143,41 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000962
CAS-Nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III