4'-Brom-2'-chloracetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Brom-2-chlorphenyl)acetamid
A18652.14 A18652.22
A18652.14EA 81 EUR
A18652.14 A18652.22
4'-Brom-2'-chloracetanilid ≥98%
4'-Brom-2'-chloracetanilid
Purity: 98+% CAS No.: 3460-23-9 Molecular Formula: C8H7BrClNO Formula Weight: 248.51 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2719133
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
Molecular Weight: 248,51 g/mol
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040852
CAS-Nummer: 3460-23-9