3-Brombutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662747-1G 662747-5G
SIAL662747-1GEA 77 EUR
SIAL662747-1G SIAL662747-5G
3-Brombutanon, Sigma-Aldrich®
3-Brombutanon
Formel: H₃CC(O)BrCHCH₃
Molecular Weight: 151 g/mol
Siedepunkt: 36 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,441 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00013538
CAS-Nummer: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2920
ADR: 8,II