Brombrenztraubensäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-2-oxopropionsäure, 3-Brombrenztraubensäure
L00720.04 L00720.09 L00720.18
L00720.04EA 28 EUR
L00720.04 L00720.09 L00720.18
Brombrenztraubensäure ≥97%
Brombrenztraubensäure
Purity: 97% CAS No.: 1113-59-3 Molecular Formula: C3H3BrO3 Formula Weight: 166.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 75-80° Beilstein Reference: 1746786 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002587
Formel: BrH₂CC(O)COOH
Molecular Weight: 166,96 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002587
CAS-Nummer: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II