Brombrenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brom-2-oxopropionsäure, 3-Brombrenztraubensäure
16490-10G 16490-500G 16490-50G
SIAL16490-10GEA 97.9 EUR
SIAL16490-10G SIAL16490-500G SIAL16490-50G
Brombrenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Brombrenztraubensäure
Formel: BrH₂CC(O)COOH
Molecular Weight: 166,96 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002587
CAS-Nummer: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II