Bromacetylbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
106601000
106605000
ACRO106601000EA
59.2
EUR
ACRO106601000
ACRO106605000
Bromacetylbromid 98%
Bromacetylbromid
Formel:
BrCH₂COOBr Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa) Dichte: 2,31 g/cm³ Flammpunkt: >105 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000115 CAS-Nummer: 598-21-0 EINECS: 209-923-5 UN: 2513 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |