3-Brompropionylchlorid 95% tech.

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Brompropionsäurechlorid, 3-Brompropansäurechlorid

161990250 161991000
ACRO161990250EA 76.1 EUR
ACRO161990250 ACRO161991000
3-Brompropionylchlorid 95% tech.
3-Brompropionylchlorid
Formel: BrH₂CCH₂COOCl
Molecular Weight: 171,42 g/mol
Siedepunkt: 55…57 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,7 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000746
CAS-Nummer: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR