3-Brompropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brompropionsäurechlorid, 3-Brompropansäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142514-25G 142514-100G
SIAL142514-25GEA 96.8 EUR
SIAL142514-25G SIAL142514-100G
3-Brompropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brompropionylchlorid
Formel: BrH₂CCH₂COOCl
Molecular Weight: 171,42 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000746
CAS-Nummer: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
UN: 3265
ADR: 8,II