Ethyl-5-bromvalerat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromvaleriansäureethylester, Ethyl-5-brompentanoat, 5-Brompentansäureethylester
156540250 156541000
ACRO156540250EA 95.5 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromvalerat 99%
Ethyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 209.08 g/mol
Siedepunkt: 104…109 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.32 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
MDL: MFCD00000266
CAS-Nummer: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %