11-Bromundecansäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 43.8 EUR
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromundecansäure 98%
11-Bromundecansäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Molecular Weight: 265.19 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002732
CAS-Nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)