11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
165816-250G 165816-1KG
SIAL165816-250GEA 142 EUR
SIAL165816-250G SIAL165816-1KG
11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Bromundecansäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Molecular Weight: 265,19 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002732
CAS-Nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9