4-Brombuttersäure 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Bromobutanoic acid

133470050 133470250 133471000
ACRO133470050EA 42.9 EUR
ACRO133470050 ACRO133470250 ACRO133471000
4-Brombuttersäure 98%
4-Brombuttersäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Flammpunkt: 124 °C
MDL: MFCD00002817
CAS-Nummer: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light brown Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR