4-Brombuttersäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromobutanoic acid
A12870.09 A12870.18 A12870.30
A12870.09EA 47.8 EUR
A12870.09 A12870.18 A12870.30
4-Brombuttersäure ≥97%
4-Brombuttersäure
Purity: 97% CAS No.: 2623-87-2 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Stench Boiling Point: 129-131°/11mm Beilstein Reference: 1743056 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002817
Formel: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 129…131 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: 115 °C (239 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002817
CAS-Nummer: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
UN: 3261
ADR: 8,III