4-Brombuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Bromobutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258083-10G 258083-50G
SIAL258083-10GEA 46.4 EUR
SIAL258083-10G SIAL258083-50G
4-Brombuttersäure, Sigma-Aldrich®
4-Brombuttersäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
MDL: MFCD00002817
CAS-Nummer: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
UN: 3261
ADR: 8,III