6-Bromcapronsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 6-Bromhexansäure

165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 54.8 EUR
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
6-Bromcapronsäure 98%
6-Bromcapronsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Siedepunkt: 165…170 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004422
CAS-Nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR