6-Bromcapronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 6-Bromhexansäure
002967-25G 002967-100G 002967-10G
FLUO002967-25GEA 45.8 EUR
FLUO002967-25G FLUO002967-100G FLUO002967-10G
6-Bromcapronsäure
6-Bromcapronsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004422
CAS-Nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III