Ethylbromfluoracetat ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Bromfluoressigsäureethylester

B21579.06 B21579.14
B21579.06EA 49.6 EUR
B21579.06 B21579.14
Ethylbromfluoracetat ≥97%
Ethylbromfluoracetat

Purity: 97% CAS No.: 401-55-8 Molecular Formula: FBrCHCO2CH2CH3 Formula Weight: 184.99 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4255 Boiling Point: 154° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042095

Formel: BrFCHCOOCH₂CH₃
Molecular Weight: 184,99 g/mol
Siedepunkt: 154 °C
Dichte: 1,540
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042095
CAS-Nummer: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR