Bronopol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol
158820250 158821000 158825000
ACRO158820250EA 47.6 EUR
ACRO158820250 ACRO158821000 ACRO158825000
Bronopol 98%
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Molecular Weight: 199.99 g/mol
Siedepunkt: 388
Schmelzpunkt: >120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007390
CAS-Nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01432
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥120 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Br)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %