Bronopol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
134708-100G 134708-25G
SIAL134708-100GEA 103 EUR
SIAL134708-100G SIAL134708-25G
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Molecular Weight: 199,99 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007390
CAS-Nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432