Bromacetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-1,1-dimethoxyethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

242500-100G 242500-25G
SIAL242500-100GEA 236 EUR
SIAL242500-100G SIAL242500-25G
Bromacetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 169.02 g/mol
Siedepunkt: 148
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000213
CAS-Nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR