11-Brom-1-undecanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100
293440500
ACRO293440100EA
41.7
EUR
ACRO293440100
ACRO293440500
11-Brom-1-undecanol 97%
11-Brom-1-undecanol
Formel:
HO(CH₂)₁₀CH₂Br Molecular Weight: 251,21 g/mol Siedepunkt: 165…170 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 42…47 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004752 CAS-Nummer: 1611-56-9 EINECS: 216-554-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥96.0 % |