11-Brom-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184136-10G 184136-50G
SIAL184136-10GEA 62.6 EUR
SIAL184136-10G SIAL184136-50G
11-Brom-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
11-Brom-1-undecanol
Formel: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Molecular Weight: 251.21 g/mol
Siedepunkt: 350
Schmelzpunkt: 50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004752
CAS-Nummer: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable