3-Brom-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin
349700050 349700250 349701000
ACRO349700050EA 35 EUR
ACRO349700050 ACRO349700250 ACRO349701000
3-Brom-1-propanol 97%
3-Brom-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.6 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %