6-Brom-1-hexanol 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Hexamethylenbromhydrin, 1-Brom-6-hydroxyhexan

270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 66.6 EUR
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Brom-1-hexanol 95%
6-Brom-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Molecular Weight: 181,07 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,32 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002983
CAS-Nummer: 4286-55-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR