1,2-Epoxybutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyloxiran, 1,2-Butylenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20551.0100
8.20551.1000
8.20551.2500
8.20551.0100EA
32.4
EUR
8.20551.0100
8.20551.1000
8.20551.2500
1,2-Epoxybutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxybutan
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72,11 g/mol Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –130 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005153 CAS-Nummer: 106-88-7 EINECS: 203-438-2 UN: 3022 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 59 g/l (20 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.1 g/mol |
Boiling Point | 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 188 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Refractive Index | 1.3835 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 19 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |