1,2-Epoxyoctan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21463.14
B21463.22
B21463.14EA
63.6
EUR
B21463.14
B21463.22
1,2-Epoxyoctan ≥97%
1,2-Epoxyoctan
Purity: 97%
CAS No.: 2984-50-1
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 79912
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005157
Formel:
C₈H₁₆O Siedepunkt: 167 °C Dichte: 0,838 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005157 CAS-Nummer: 2984-50-1 EINECS: 221-047-5 UN: 1993 ADR: 3,III |