Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Butylaldehyd, Butanal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

418102-100ML 418102-800ML
SIAL418102-100MLEA 62.4 EUR
SIAL418102-100ML SIAL418102-800ML
Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Butyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007023
CAS-Nummer: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR