Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butylaldehyd, Butanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W221910-100G-K
W221910-1KG-K
W221910-25G-K
SIALW221910-100G-KEA
175
EUR
SIALW221910-100G-K
SIALW221910-1KG-K
SIALW221910-25G-K
Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Butyraldehyd
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72,11 g/mol Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,803 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007023 CAS-Nummer: 123-72-8 EINECS: 204-646-6 UN: 1129 ADR: 3,II Merck Index: 13,01591 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...