Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D7384-100G D7384-25G
SIALD7384-100GEA 188 EUR
SIALD7384-100G SIALD7384-25G
Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Caprinaldehyd
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007031
CAS-Nummer: 112-31-2
EINECS: 203-957-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR