Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W236209-1KG-K
W236209-20KG-K
W236209-8KG-K
SIALW236209-1KG-KEA
87.7
EUR
SIALW236209-1KG-K
SIALW236209-20KG-K
SIALW236209-8KG-K
Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Caprinaldehyd
Formel:
C₁₀H₂₀O Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007031 CAS-Nummer: 112-31-2 EINECS: 203-957-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...