Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethanal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W200336-1.9KG- W200336-12KG-K W200336-400G-K
SIALW200336-1.9KG-EA 741 EUR
SIALW200336-1.9KG- SIALW200336-12KG-K SIALW200336-400G-K
Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44,05 g/mol
Siedepunkt: 20,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR