Propionaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W292303-1KG-K W292303-20KG-K W292303-4KG-K
SIALW292303-1KG-KEA 115 EUR
SIALW292303-1KG-K SIALW292303-20KG-K SIALW292303-4KG-K
Propionaldehyd, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007020
CAS-Nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915