1,3-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylendichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D72204-100G D72204-25G
SIALD72204-100GEA 400 EUR
SIALD72204-100G SIALD72204-25G
1,3-Dichlorpropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 120,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99,5 °C
Dichte: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000999
CAS-Nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II