1,4-Dichlorbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D59100-1KG
D59100-250G
SIALD59100-1KGEA
114
EUR
SIALD59100-1KG
SIALD59100-250G
1,4-Dichlorbutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbutan
Formel:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Molecular Weight: 127,01 g/mol Siedepunkt: 153,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1,1457 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001011 CAS-Nummer: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...