1,6-Dichlorhexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D63809-100G D63809-500G
SIALD63809-100GEA 51.5 EUR
SIALD63809-100G SIALD63809-500G
1,6-Dichlorhexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Dichlorhexan
Formel: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,068 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001020
CAS-Nummer: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN: 3082
ADR: 9,III