1-Chlorhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

238465-100ML 238465-500ML
SIAL238465-100MLEA 47 EUR
SIAL238465-100ML SIAL238465-500ML
1-Chlorhexan, Sigma-Aldrich®
1-Chlorhexan
Formel: C₆H₁₃Cl
Molecular Weight: 120.62 g/mol
Siedepunkt: ∼135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 27
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001018
CAS-Nummer: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02163

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR