Perchlorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexachloroethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185442-5G 185442-100G 185442-500G
SIAL185442-5GEA 28.3 EUR
SIAL185442-5G SIAL185442-100G SIAL185442-500G
Perchlorethan, Sigma-Aldrich®
Perchlorethan
Formel: C₂Cl₆
Molecular Weight: 236.74 g/mol
Siedepunkt: 189
Dichte: 2.091 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000799
CAS-Nummer: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
Merck Index: 13,04698