1,3-Dichloraceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
168548-10G 168548-50G
SIAL168548-10GEA 25.8 EUR
SIAL168548-10G SIAL168548-50G
1,3-Dichloraceton, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloraceton
Formel: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Molecular Weight: 126,97 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000937
CAS-Nummer: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03077