3-Chlorpropionylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B25698.22 B25698.36
B25698.22EA 44.1 EUR
B25698.22 B25698.36
3-Chlorpropionylchlorid ≥97%
3-Chlorpropionylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 625-36-5 Molecular Formula: C3H4Cl2O Formula Weight: 126.97 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -32° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 635814 UN No.: 3389 MDL No.: MFCD00000747
Formel: C₃H₄Cl₂O
Siedepunkt: 143…145 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,325
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000747
CAS-Nummer: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3389
ADR: 6.1,I