Chloracetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloressigsäureamid
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 81.1 EUR
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Chloracetamid 98%
Chloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
Molecular Weight: 93.51 g/mol
Siedepunkt: 256
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flammpunkt: 170
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008027
CAS-Nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02127
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %