Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chloressigsäureamid
C0267-1KG C0267-100G C0267-500G
SIALC0267-1KGEA 99.3 EUR
SIALC0267-1KG SIALC0267-100G SIALC0267-500G
Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Chloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
Molecular Weight: 93,51 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008027
CAS-Nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127