2'-Chloracetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Chlorphenyl)acetamid
A14711.14 A14711.22 A14711.36
A14711.14EA 28.6 EUR
A14711.14 A14711.22 A14711.36
2'-Chloracetanilid ≥98%
2'-Chloracetanilid
Purity: 98+% CAS No.: 533-17-5 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2086967 Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00045169
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045169
CAS-Nummer: 533-17-5
EINECS: 208-555-2
Merck Index: 14,2111