4'-Chloracetanilid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethansäure(4-chlorphenyl)amid, N-(4-Chlorphenyl)acetamid
169950050 169950500 169952500
ACRO169950050EA 40.1 EUR
ACRO169950050 ACRO169950500 ACRO169952500
4'-Chloracetanilid 97%
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %