4'-Chloracetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethansäure(4-chlorphenyl)amid, N-(4-Chlorphenyl)acetamid
A11214.14
A11214.22
A11214.14EA
67.9
EUR
A11214.14
A11214.22
4'-Chloracetanilid ≥98%
4'-Chloracetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 539-03-7
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 178-180°
Boiling Point: 333°
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00000612
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,61 g/mol Siedepunkt: 333 °C Schmelzpunkt: 178…180 °C Dichte: 1,385 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000612 CAS-Nummer: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Merck Index: 14,2111 |