4'-Chloracetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethansäure(4-chlorphenyl)amid, N-(4-Chlorphenyl)acetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
158631-25G 158631-5G
SIAL158631-25GEA 68.2 EUR
SIAL158631-25G SIAL158631-5G
4'-Chloracetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…180 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128