Chloressigsäure 99%, Schuppen
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Monochloressigsäure
108510010 108510025 108510040 108512500
ACRO108510010EA 49.1 EUR
ACRO108510010 ACRO108510025 ACRO108510040 ACRO108512500
Chloressigsäure 99%, Schuppen
Chloressigsäure
Formel: ClCH₂COOH
Molecular Weight: 94,5 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Dichte: 1,58 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002683
CAS-Nummer: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥98.5 %