Chloressigsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure
220321000
220320010
ACRO220321000EA
28.2
EUR
ACRO220321000
ACRO220320010
Chloressigsäure 99+%
Chloressigsäure
Formel:
ClCH₂COOH Molecular Weight: 94,5 g/mol Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 61…63 °C Dichte: 1,58 g/cm³ Flammpunkt: 126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002683 CAS-Nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02129 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 63 °C |
Water | ≤0.3 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |