Chloressigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure
A11482.0B
A11482.30
A11482.0BEA
51
EUR
A11482.0B
A11482.30
Chloressigsäure ≥99%
Chloressigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 79-11-8
Molecular Formula: C2H3ClO2
Formula Weight: 94.50
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pungent
pH:
Formel:
ClCH₂COOH Molecular Weight: 94.5 g/mol Siedepunkt: 189 °C Schmelzpunkt: 60…63 °C Dichte: 1.404 Flammpunkt: 126 °C (258 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002683 CAS-Nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02129 |