Chloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00412.0100
8.00412.1000
8.00412.2500
8.00412.9050
8.00412.9025
8.00412.0100EA
31.3
EUR
8.00412.0100
8.00412.1000
8.00412.2500
8.00412.9050
8.00412.9025
Chloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chloressigsäure
Formel:
ClCH₂COOH Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…57 °C Dichte: 1,4043 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002683 CAS-Nummer: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,02129 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 4210 g/l (20 °C) |
Melting Point | 62 °C |
Molar Mass | 94.49 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 189 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 126 °C |
Explosion Limit | 8.0 %(V) |
Density | 1.37 g/m3 (65 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |